Kluczowe dokumenty
SYNF191950
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 19/22, top diam. 50 mm
Synonim(y):
Synthware F191950, szklany lejek do proszku
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F191950
śr. górna
50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lejki mają bok nachylony pod kątem 60° ze standardowym stożkowym złączem wewnętrznym.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNF191950-1EA4061832186658