Kluczowe dokumenty
SYNF122450
Synthware single-neck flat-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F122450, glass round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F122450
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Heavy wall single neck, flat bottom flask with an outer joint. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)