Kluczowe dokumenty
SYNF984500
Synthware Kuderna-Danish flask
capacity 500 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware F984500
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
agency
suitable for EPA 1613
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F984500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Top joint is a 24/40 outer while the lower joint is a 19/22 inner.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)