Kluczowe dokumenty
Z517038
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
three sections, Joints: ST/NS 19/22 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
Joints: ST/NS19/22 (2)
śr. wewn. × śr. zewn.
9 mm × 13 mm
dł. efektywna
175 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)