Kluczowe dokumenty
Z517046
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
three sections, Joints: ST/NS 24/40 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
Joints: ST/NS24/40 (2)
śr. wewn. × śr. zewn.
11 mm × 15 mm
dł. efektywna
260 mm
Opis ogólny
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)