Kluczowe dokumenty
Z402966
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 100 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi 08751
pojemność
100 mL
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolby te pasują do parowników R200/205, R210/215 i RII
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z402966-1EA | 4061826660263 |