SYNF791100
Synthware™ modified evaporation flask
capacity 100 mL, neck joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F791100, kolba z wyparką obrotową
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
glass flask
round bottom flask
Połączenie
joint: ST/NS neck14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F791100
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niskoprofilowa konstrukcja pozwala na ustawienie kolby pionowo na stole i zapewnia łatwy dostęp do produktu za pomocą szpatułki. Unikalny kształt kolby doskonale nadaje się do kontrolowanego odparowywania pieniących się rozpuszczalników, takich jak toluen lub ksylen, na wyparce obrotowej.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)