SYNF891450
Synthware™ reaction tube with glass stopcock
50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F891450
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F891450
pojemność
50 mL
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z zewnętrznym złączem i 2 mm szklanym korkiem z urządzeniem utrzymującym stałe ciśnienie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)