Kluczowe dokumenty
DWK241701701
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (50 mL), single neck, round bottom, flask joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
241701701
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass flask
round bottom
Połączenie
joint: ST/NS flask19/26
Właściwości
lid
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241701701
pojemność kolby
(50 mL)
Opis ogólny
Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu szlifowanemu złączu. Geometria umożliwia bardzo równomierne nagrzewanie. Możliwość zamknięcia szklanym i plastikowym korkiem
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)