Kluczowe dokumenty
SYNS511740
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 4 mm, plug size 17/40
Synonim(y):
Synthware S511740, T-shape stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S511740
wymiary otworu
4 mm
Opis ogólny
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)