SYNS311740
Synthware™ T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 4 mm, plug size 17/40
Synonim(y):
Synthware S311740, zawór odcinający w kształcie litery T
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.85
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S311740
wymiary otworu
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z zatyczką z litego szkła. Ze sprężyną utrzymującą stałe ciśnienie i klipsem.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)