Kluczowe dokumenty
HPA031131
Sigma-Aldrich
Anti-KCNV2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Kv8.2, Anti-potassium channel, subfamily V, member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
WNTTENEGSQHRRSICSLGARSGSQASIHGWTEGNYNYYIEEDEDGEEEDQWKDDLAEEDQQAGEVTTAKPEGPSDPPALLSTLNVNVGGHSYQLDYCELA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNV2(169522)
Opis ogólny
Gen KCNV2 (kanał potasowy, podrodzina V, członek 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9p24.2. KCNV2 wykazuje wysoką ekspresję w fotoreceptorach siatkówki. Koduje podjednostkę modulującą Kv8.2, bramkowanego napięciem kanału potasowego.
Immunogen
potassium channel, subfamily V, member 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KCNV2 (kanał potasowy, podrodzina V, członek 2) znacząco wpływa na inicjację i kształtowanie potencjałów czynnościowych. Mutacje KCNV2 mogą prowadzić do drgawek gorączkowych, częściowych drgawek gorączkowych i encefalopatii padaczkowej. Zmiany w genie KCVN2 mogą powodować nieprawidłowości w potencjałach błonowych fotoreceptorów poprzez hamowanie prawidłowego montażu heteromerycznych kanałów potasowych bramkowanych napięciem w następstwie patologicznie utrzymującego się zewnętrznego prądu potasowego w ciemności. Mutacja w tym genie powoduje dystrofię stożka z nadprzyrodzonymi odpowiedziami pręcików.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73048
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of cis- and trans-acting genetic variants explaining up to half the variation in circulating vascular endothelial growth factor levels.
Debette S
Circulation Research, 109(5), 554-563 (2011)
Molecular characteristics of four Japanese cases with KCNV2 retinopathy: report of novel disease-causing variants.
Fujinami K
Molecular Vision, 19, 1580-1590 (2013)
Pharmacogenetic and case-control study on potassium channel related gene variants and genetic generalized epilepsy.
Qu J
Medicine, 96(26) (2017)
Novel compound heterozygous mutations resulting in cone dystrophy with supernormal rod response.
Lenis TL
JAMA Ophthalmology, 131(11), 1482-1485 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA031131-100UL4061836292669
HPA031131-25UL4061842983032