Kluczowe dokumenty
SYNF191450
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 14/20, top diam. 50 mm
Synonim(y):
Synthware F191450, szklany lejek do proszków
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F191450
śr. górna
50 mm
Opis ogólny
Lejki mają bok nachylony pod kątem 60° ze standardowym stożkowym złączem wewnętrznym.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)