Merck
P16656
Sigma-Aldrich
Phenylacetic hydrazide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
crystals
mp
115-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
NNC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shuja Abbas Khan et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 31(4), 1399-1405 (2018-07-24)
The total phenolic content, flavonoid content, in vitro xanthine oxidase (XOD) inhibitory activity and antioxidant activity (AA) of Eucommia ulmoides Oliver leaf extracts were investigated. The AA investigations included 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay, β-carotene/linoleic acid bleaching assay and oxygen radical absorbance
Giuseppe Giannini et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(2), 553-564 (2017-11-24)
AvidinOX, the oxidized derivative of Avidin, is a chemically modified glycoprotein, being currently under clinical investigation for targeted delivery of radioactive biotin to inoperable tumors. AvidinOX is produced by 4-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid (HABA)-assisted sodium periodate oxidation of Avidin. The peculiar property