Kluczowe dokumenty
B3809
Benzenesulfonyl hydrazide
98%
Synonim(y):
BSH, Benzenesulfonylhydrazine, Porofor BSH
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
101-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
NNS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-8-11(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
Klucz InChI
VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. D
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?