Merck
T37001
Sigma-Aldrich
p-Toluic hydrazide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
mp
116-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
MFFVZXOPRXMVET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jeya Shree Ganesan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 219, 33-43 (2019-04-29)
A simple julolidine based chemosensor (JT) was designed and synthesized by single condensation step. JT displayed excellent selectivity and sensitivity with on-off responses towards Zn2+ and Cu2+ over other biologically relevant metal ions in aqueous media. Upon addition of Zn2+