Merck
M59203
Sigma-Aldrich
Methyl nicotinate
99%
Synonim(y):
Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Beilstein:
113951
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
99%
Formularz
powder or crystals (possibly with chunks)
kolor
white to faint yellow
bp
204 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl nicotinate (or nicotinic acid methyl ester) is used as a rubefacient for the relief of pains in muscles, tendons, and joints. It is also used in food as a flavoring agent.
Zastosowanie
Methyl nicotinate can be employed as a precursor in the synthesis:
  • Di-3-pyridyl ketone ligand, which is used in the preparation of silver(I) complexes for the derivation of coordination polymeric chains.
  • 5-arylnicotinates , ±-sesbanine , and 1,4-dihydropyridine derivatives.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of 3, 5-diacyl-4-phenyl-1, 4-dihydropyridines
Bennasar M-L, et al.
Tetrahedron Letters, 39(50), 9275-9278 (1998)
A general synthesis of 5-arylnicotinates
Thompson WJ and Gaudino J
The Journal of Organic Chemistry, 49(26), 5237-5243 (1984)
Helical and zigzag coordination polymeric chains derived from di-3-pyridyl ketone and silver (I) salts
Chen X-D and Mak Thomas CW
Journal of Molecular Structure, 743(1-3), 1-6 (2005)
Topical antirheumatic agents as hydroxyl radical scavengers
Billany MR, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 124(2), 279-283 (1995)
Stability of methylnicotinate in aqueous solution as utilized in the'niacin patch test'
Ross BM and Katzman M
BMC Research Notes, 1(1), 89-89 (2008)