Kluczowe dokumenty
8.18713
Sigma-Aldrich
Methyl nicotinate
for synthesis
Synonim(y):
Methyl nicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
202-261-8
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.4 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
crystals
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
39 °C
temp. przejścia
flash point 95 °C
gęstość nasypowa
600 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Green synthesis of nicotinamide derivatives: Development of a green synthesis process for nicotinamide derivatives using Novozym® 435 in microreactors demonstrated an innovative application of methyl nicotinate in sustainable chemical production (Sheng et al., 2024).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3