About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Beilstein:
114618
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
mp
8-8.5 °C (lit.)
gęstość
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Methyl isonicotinate can be used in:
- The preparation of various photosensitizers for applications in dye-sensitized solar cells (DSSCs).
- Synthesizing luminophore for luminescent metal-organic framework (MOF).
- Nonaqueous redox flow batteries as pyridine-based anolyte material that undergoes two reversible reductions in solutions with Li-ion electrolytes.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Evolutionary design of low molecular weight organic anolyte materials for applications in nonaqueous redox flow batteries.
Sevov CS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(45), 14465-14472 (2015)
Cyclometalated organoruthenium complexes for application in dye-sensitized solar cells.
Wadman SH, et al.
Organometallics, 29(7), 1569-1579 (2010)
Conversion of light to electricity by cis-X2bis (2, 2'-bipyridyl-4, 4'-dicarboxylate) ruthenium (II) charge-transfer sensitizers (X= Cl-, Br-, I-, CN-, and SCN-) on nanocrystalline titanium dioxide electrodes.
Nazeeruddin M K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(14), 6382-6390 (1993)
Robert W H M van Tol et al.
Entomologia experimentalis et applicata, 168(9), 665-677 (2020-11-06)
'Lure-and-infect' is an insect pest management strategy with high potential but so far there are few examples of its application. Using traps as surrogates for auto-dissemination devices, we tested the attractiveness to naturally occurring thrips (Thysanoptera: Thripidae) of three trap
Luminescent Metal?Organic Frameworks (MOFs) as a Chemopalette: Tuning the Thermochromic Behavior of Dual?Emissive Phosphorescence by Adjusting the Supramolecular Microenvironments.
Zhan SZ, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(31), 10217-10225 (2013)