Key Documents
JRD1718
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
AldrichCPR
Synonim(y):
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
O=C(O)C1=CC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=NN1
FC(F)(F)C1=CC=C(C2=CC(C(O)=O)=NN2)C=C1
InChI
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(10(17)18)16-15-8/h1-5H,(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
SXCLKFLMZFOPIX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)