Kluczowe dokumenty
JKA4107
Succinimidyl Glutaramide-PEG5K-Succinimidyl Glutaramide
average Mn 5000
About This Item
Wzór liniowy:
C4H4O2NOOCCH2CH2CH2COHN(CH2CH2O)n-CH2CH2NHCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5000
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA4107-1G | 4061834429104 |