Merck
JKA13019
Sigma-Aldrich
mPEG12-Azide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2N3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 12,000
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Monodisperse PEG. Azido group can be reduced to the amine. Azido can reactive with alkyne through click chemistry.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.
Protokoły
Analysis of gene expression data requires a stable reference or loading control. This reference is usually one or more reference genes.
Analiza danych ekspresji genów wymaga stabilnego odniesienia lub kontroli obciążenia. Odniesieniem jest zwykle jeden lub więcej genów referencyjnych.