GE10600009
Amersham™ Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Membrany Western blot, Membrany nitrocelulozowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600009
rolka szer. × dł.
200 mm × 4 m
wielkość porów
0.2 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nitrocellulose blotting membrane, provides excellent sensitivity, resolution, and low background in fluorescence Western blotting detection applications.
Zastosowanie
Amersham™ Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose may be used in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Membrana nadaje się do immunodetekcji opartej na fluorescencji i multipleksowania ze względu na niską autofluorescencję w szerokim zakresie długości fal wzbudzenia/emisji.
- Zapewnia wysoką zdolność wiązania (173 - 203 μg IgG/cm2) małych białek (< Mr 20 000)
- Zmniejsza ryzyko "przedmuchiwania"
- Dostępne są wstępnie przycięte rozmiary do zastosowań laboratoryjnych
- Oferuje doskonałą czułość, rozdzielczość i niskie tło, zwłaszcza w połączeniu z fluorescencyjnym systemem wykrywania Amersham ECL plex Western blotting.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)