Kluczowe dokumenty
HAM59000-45
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1005 BFP, volume 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Właściwości
model 1005 BFP
producent / nazwa handlowa
Hamilton 59000-45
Parametry
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
śr. wewn. × śr. zewn.
10.3 mm × 13.5 mm
pojemność
5 mL
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)