Kluczowe dokumenty
HAM61401-01
Sonda ręczna Concorde z wymienną końcówką, do pipetora 1363 7618 600
pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
Probe receptacle electrical connection
opakowanie
pack of 1 ea
dł. kabla
1200 mm
grubość
41626
Opis ogólny
Sonda ręczna Concorde Convertible Tip została zaprojektowana do współpracy z urządzeniem Microlab 600. Jest standardowo dostarczana z dozownikiem jednostrzykawkowym, rozcieńczalnikiem dwustrzykawkowym i dozownikiem ciągłym.
Sonda ta jest najczęściej używana z rurkami o średnicy 12 lub 18, ale może być używana z rurkami o średnicy nawet 1/8 cala do lepkich cieczy. Czerwona/zielona dioda LED wbudowana w sondę ręczną ostrzega użytkownika, gdy przyrząd jest gotowy do uruchomienia.
Aby zapewnić wygodną obsługę, końcówkę sondy można ustawić pod kątem 0 lub 15 stopni. Za pomocą zestawu do konwersji Luer Lock końcówkę można również przekształcić w zakończenie Luer Lock, które może być używane ze standardowymi igłami Luer Lock.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)