Merck
HAM59000-50
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1010 BFP, volume 10 mL
Synonim(y):
Hamilton syringe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Właściwości
model 1010 BFP
producent / nazwa handlowa
Hamilton 59000-50
Parametry
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
śr. wewn. × śr. zewn.
14.6 mm × 17.7 mm
pojemność
10 mL
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.