Kluczowe dokumenty
HAM61614-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 12 × 1219 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
FEP
grubość × dł.
12 × 1219 mm
pojemność rurek
4571 μL
dopasowywanie
1/4-28 non-tapered
przydatność
suitable for (use with greater than 1 mL syringes)
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)