Kluczowe dokumenty
GF53317515
Yttrium oxide
sheet, thickness 6.0 mm, 10 mm diameter
Synonim(y):
Y 603060
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 533-175-15
Średnica
10 mm
grubość
6.0 mm
średnica
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)