Merck
757357
Sigma-Aldrich
Lanthanum gallate, strontium and magnesium doped
greener alternative
powder, 0.3-0.6 μm, 99% trace rare earth metals basis
Synonim(y):
Gallium lanthanum magnesium strontium oxide, LSGM, LSGM 8282, Lanthanum Strontium Gallate Magnesite, Strontium and Magnesium doped Lanthanum Gallate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99% trace rare earth metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
4-8 m2/g
wielkość cząstki
0.3-0.6 μm
0.4-0.8 μm (d50)
mp
>400 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
LSGM jest materiałem elektrolitowym dla średniotemperaturowych (poniżej 800oC) stałotlenkowych ogniw paliwowych (IT-SOFC). Perwoskit na bazie LaGaO3; domieszkowany strontem i magnezem (LSGM) wykazuje wysoką przewodność jonową tlenku, ze względu na wysokie stężenie i mobilność wakansów tlenowych LSGM-8282 może być syntetyzowany w reakcji w stanie stałym między La2O3, MgO, SrCo3 i Ga2Ow temperaturach > 1000oC. Inne znane metody produkcji LSGM to synteza spalinowa, metoda koprecypitacji, metoda Pechiniego dla proszku. Metoda Pechiniego jest powszechnie stosowana w produkcji LSGM dla ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC).
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Na całym świecie prowadzone są prace nad optymalizacją i rozwojem materiałów i mikrostruktur ogniw w celu obniżenia temperatury pracy ogniw paliwowych na tlenek stały (SOFC). Obniżenie temperatury pracy nie tylko zwiększa żywotność SOFC, ale także zmniejsza koszty całego systemu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical Preparation of Pure and Strontium-and/or Magnesium-Doped Lanthanum Gallate Powders
Tas A, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 83(12), 2954-2960 (2000)
SOFC composite electrolyte based on LSGM-8282 and zirconia or doped zirconia from zircon concentrate
Rahmawati F, et al.
International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 19(9), 863-871 (2012)
Hwang, C-S.; et al.
Journal of Power Sources, 196, 1932-1932 (2011)
Huang, P-N.; et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143, 1644-1644 (1996)
Oxygen surface exchange and diffusion in LaGaO 3 based perovskite type oxides.
Ishihara T, et al.
Solid State Ionics, 113, 593-600 (1998)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
757357-25G4061832916552