Kluczowe dokumenty
734624
Cerium(IV) oxide-samarium doped
<0.5 μm particle size, powder, contains 20 mol % samarium as dopant
Synonim(y):
SDC-20, SDC, Samarium-doped ceria
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
zawiera
20 mol % samarium as dopant
skład
Sm0.2Ce0.8O1.9
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
10-14 m2/g
wielkość cząstki
0.1-0.5 μm (d50)
<0.5 μm
gęstość nasypowa
1.787 g/mL
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Sm].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O.Sm
Klucz InChI
AQGZISMLQKBRRO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
734624-10G | 4061833002698 |