Kluczowe dokumenty
734632
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium cobalt ferrite
greener alternative
powder, 0.6 μm particle size
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 222.85 g/mol
skład
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
10.0-14.0 m2/g
wielkość cząstki
0.40-0.80 μm (d50)
0.6 μm
gęstość nasypowa
1.203 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Ferryt lantanowo-strontowo-kobaltowy (LSCF) jest mieszanym perwoskitem przewodzącym jony i elektrony. Przewodnictwo jonowe jest niższe niż YSZ, choć zachowuje wysoką przewodność. Przeprowadzono dyfrakcję rentgenowską i pomiary elektrochemiczne działającej katody LSCF w celu zbadania jej ekspansji sieci podczas użytkowania. LSCF może być przygotowywany przez reakcję w stanie stałym poszczególnych tlenków kationów.
Ferryt lantanowo-strontowo-kobaltowy (LSCF) należy do klasy materiałów katodowych, które działają w niskich temperaturach. Charakteryzuje się mieszanym przewodnictwem jonowym i elektronowym oraz wysoką aktywnością elektrokatalityczną. Tworzy cienkie warstwy o wyższej wydajności niż gruba, gęsta warstwa.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Elektrody tlenowe LSCF mogą być wykorzystywane w produkcji wysokowydajnych stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC).
LSCF może być stosowany jako katoda w stałotlenkowych ogniwach paliwowych (SOFC).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marina, O. A.; Pederson, L. R.; Williams, M. C.; Coffey, G. W. et al.
Journal of the Electrochemical Society, 154, B452-B452 (2007)
Leone, P.; Santarelli, M.; Asinari, P.; Cali, M.; Borchiellini, R.
Journal of Power Sources, 177, 111-111 (2008)
Low-temperature electrochemical characterization of dense ultra-thin lanthanum strontium cobalt ferrite (La0. 6Sr0. 4Co0. 8Fe0. 2O3) cathodes synthesized by RF-sputtering on nanoporous alumina-supported Y-doped zirconia membranes
Xiong H, et al.
Journal of Power Sources, 193(2), 589-592 (2009)
Degradation Mechanisms of La?Sr?Co?Fe?O3 SOFC Cathodes
Simner SP, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 9(10), A478-A481 (2006)
Preparation of an asymmetric perovskite-type membrane and its oxygen permeability
Jin W, et al.
Journal of Membrane Science, 185(2), 237-243 (2001)