Merck
763691
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium cobaltite, LSC-82
greener alternative
99% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt lanthanum strontium oxide, LSC, LSC-82, LSCo, Lanthanum strontium cobalt oxide, Strontium doped lanthanum cobalt oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
La0.8Sr0.2CoO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Próba
99% trace metals basis
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 235.58 g/mol
skład
La0.8Sr0.2CoO3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
13-18 m2/g
wielkość cząstki
0.4-1 μm (Horiba-Laser)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
LSC-82 jest obiecującym materiałem katodowym dla ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem o strukturze typu perwoskitu.
LSC-82 ma unikalną zdolność do odwracalnej redukcji przy umiarkowanych ciśnieniach parcjalnych tlenu, wytwarzając w ten sposób dużą liczbę wolnych jonów tlenu. Wolne jony umożliwiają zajście szeregu zdarzeń, takich jak;
  • ułatwiają transport jonów tlenu i powodują wymianę powierzchniową tlenu,
  • zwiększenie naprężeń mechanicznych poprzez spowodowanie rozszerzenia objętości sieci.
Wpływ zmiany temperatury na właściwości LSC-82 został szczegółowo opisany. Opisano również wpływ temperatury na podatność magnetyczną.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Katody SOFC zawierające LSC-82 wykazują dobrą wydajność z domieszkowanymi elektrolitami krzemowymi w porównaniu do elektrolitów cyrkonowych stabilizowanych tlenkiem itru.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bouwmeester, H. J. M.; et al.
Solid State Ionics, 72, 185-185 (1994)
High Temperature Magnetic Properties of Sr-Doped Lanthanum Cobalt Oxide (La1- x Sr x CoO3- δ).
Bhaskar D, et al.
Chemistry of Materials, 20(8), 2624-2628 null
Milind J Gadre et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(8), 2606-2616 (2012-01-25)
An interface between the perovskite La(0.8)Sr(0.2)CoO(3-δ) (LSC-113) and the K(2)NiF(4)-type (La(0.5)Sr(0.5))(2)CoO(4-δ) (LSC-214) heterostructure was recently shown to enhance oxygen surface exchange and the rate of the oxygen reduction reaction (ORR) by orders of magnitude compared to either the LSC-113 or
Thermal and chemical expansion of Sr-doped lanthanum cobalt oxide (La1-x Sr x CoO3-δ).
Chen X, et al.
Chemistry of Materials, 17(17), 4537-4546 (2005)