Kluczowe dokumenty
GF33627023
Cadmium
tube, 500mm, outside diameter 2.29mm, inside diameter 1.27mm, wall thickness 0.51mm, 99.95+%
Synonim(y):
Cadmium, CD007200
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 336-270-23
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.51 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.29 mm × 1.27 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)