Kluczowe dokumenty
GF19544867
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 195-448-67
Długość
100 mm
średnica
12.7 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)