Key Documents
GF19656962
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, 25 mm diameter, purity 96.%
Synonim(y):
AL603024
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 196-569-62
Średnica
25 mm
grubość
0.25 mm
średnica
25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)