Kluczowe dokumenty
E10521
Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate
98%
Synonim(y):
MS-222, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CO2C2H5·CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.29
Beilstein:
3775022
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
146-149 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(O)(=O)=O.CCOC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate is mainly used as an anesthetic for fish. It is also used for the euthanasia of all fish species especially zebrafish, which is commonly used in research.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Nina De Rocker et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics, 17(6), 460-466 (2014-09-19)
Submicroscopic deletions of chromosome band 2p25.3 are associated with intellectual disability and/or central obesity. Although MYT1L is believed to be a critical gene responsible for intellectual disability, so far no unequivocal data have confirmed this hypothesis. In this study we
Karen E Sullam et al.
The ISME journal, 9(7), 1508-1522 (2015-01-13)
Diverse microbial consortia profoundly influence animal biology, necessitating an understanding of microbiome variation in studies of animal adaptation. Yet, little is known about such variability among fish, in spite of their importance in aquatic ecosystems. The Trinidadian guppy, Poecilia reticulata
Anesthesia and euthanasia in zebrafish.
Matthews M
ILAR Journal, 53(2), 192-204 (2012)
A review of tricaine methanesulfonate for anesthesia of fish.
Carter K
Reviews in Fish Biology and Fisheries, 21(1), 51-59 (2011)
Tricaine methane?sulfonate (MS?222) application in fish anaesthesia.
Topic Popovic N
Journal of Applied Ichthyology, 28(4), 553-564 (2012)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E10521-50G | 4061835208708 |
E10521-5G | |
E10521-10G | 4061833601372 |