Kluczowe dokumenty
242977
Ethyl 2-aminobenzoate
≥99%
Synonim(y):
Ethyl anthranilate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.7 (vs air)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.564 (lit.)
bp
129-130 °C/9 mmHg (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
gęstość
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2,10H2,1H3
Klucz InChI
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?