Kluczowe dokumenty
W268224
Methyl anthranilate
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
Methyl 2-aminobenzoate, Methyl anthranilate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
986 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.582 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
gęstość
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
grape; musty; fruity; sweet; wine-like
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Klucz InChI
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Funkcjonalizacja membrany odwróconej osmozy wody morskiej za pomocą inhibitora quorum sensing w celu regulacji społeczności drobnoustrojów i złagodzenia biofoulingu membrany...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie antranilanu metylu jako inhibitora quorum sensing w funkcjonalizacji membran odwróconej osmozy wody morskiej. Wykazano, że dodatek tego związku skutecznie reguluje dynamikę społeczności drobnoustrojów i łagodzi biofouling membran, oferując obiecujące rozwiązanie zwiększające wydajność i trwałość systemów uzdatniania wody (Chen et al., 2024).
- N,N-dimetyloantranilan metylu i propionian etylu: repelenty skuteczne przeciwko drosophila plamistoskrzydłej, Drosophila suzukii...: Badania wykazały, że antranilan metylu w połączeniu z propionianem etylu służy jako skuteczny repelent przeciwko szkodnikowi Drosophila suzukii. Odkrycie to ma kluczowe znaczenie dla opracowania przyjaznych dla środowiska strategii zwalczania szkodników w rolnictwie (Conroy et al., 2024).
- Methylanthranilate, zapach spożywczy osłabia pigmentację skóry poprzez obniżenie regulacji enzymów melanogennych poprzez tłumienie cAMP...: W artykule omówiono zastosowanie antranilanu metylu w preparatach kosmetycznych, podkreślając jego skuteczność w zmniejszaniu pigmentacji skóry poprzez modulowanie komórkowych szlaków sygnałowych zaangażowanych w syntezę melaniny. Odkrycia wspierają jego potencjalne zastosowanie w produktach dermatologicznych mających na celu rozjaśnienie skóry i korektę pigmentacji (Park et al., 2024).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W268224-25G-K | 4061834396840 |
W268224-100G-K | 4061834404675 |
W268224-1KG-K | 4061834365655 |
W268224-SAMPLE-K | 4061834355564 |