Merck
W268208
Sigma-Aldrich
Methyl anthranilate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Methyl 2-aminobenzoate, Methyl anthranilate
About This Item
Wzór liniowy:
2-(H2N)C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Numer FEMA:
2682
Beilstein:
606965
Numer WE:
Nr Rady Europy:
250
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.715
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
986 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.582 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
gęstość
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
grape; musty; fruity; sweet; wine-like
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Klucz InChI
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl anthranilate occurs naturally in grapes and strawberries. It is also found in Burgundy Pinot noir wines, citrus honey and American wines. Methyl anthranilate is also a potent bird repellant.
Zastosowanie
Methyl anthranilate is a sunscreen precursor (an ortho compound) used as an odor compound in the study of controlled odor release from the cavity of the cyclodextrin.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 2-5 ppm
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Evaluation of methyl anthranilate and starch-plated dimethyl anthranilate as bird repellent feed additives
Mason JR, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 182-187 (1991)
Methyl anthranilate as an aroma constituent of American wine.
Nelson RR, et al.
Journal of Food Science, 42(1), 57-59 (1977)
The volatiles of two new strawberry cultivars,?Annelie? and ?Alaska Pioneer?, obtained by backcrossing of cultivated strawberries with wild strawberries, fragaria vesca, rugen and fragaria virginiana.
Hirvi T & Honkanen E.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 175(2), 113-116 (1982)
Volatiles from grapes I. Some volatiles from concord essence.
Stevens KL, et al.
Journal of Food Science, 30(6), 1006-1007 (1965)
A comparative study of hesperetin and methyl anthranilate as markers of the floral origin of citrus honey.
Ferreres F, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 65(3), 371-372 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W268208-10KG
W268208-1KG-K4061837545450
W268208-SAMPLE-K4061837515958
W268208-10KG-K4061837545443
W268208-1KG
W268208-5KG
W268208-5KG-K4061837545467
W268208-SAMPLE