CRM47175
Crotonaldehyde-DNPH solution
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
Synonim(y):
Crotonaldehyde-2,4-DNPH solution, Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3
Klucz InChI
GFUVNGJSSAEZHW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.