Kluczowe dokumenty
CRM47285
Supelco
TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
certified reference material, 15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Analit
Opis
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    o-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    p-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Zobacz wszystko (15)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)