Kluczowe dokumenty
DWKBWP0060AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 60 mL
Synonim(y):
BWP0060AP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
round amber polypropylene bottle
wide-neck
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon BWP0060AP
pojemność
60 mL
Zastosowanie
Idealny do szerokiej gamy zastosowań z cieczami lub proszkami wrażliwymi na światło
Cechy i korzyści
Autoklawowalny w temperaturze 121°C i odpowiedni do kontaktu z żywnością
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)