DWK209626
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 60 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 39 mm × 88 mm, 28-410
Synonim(y):
209626
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
amber bottle
high-density polyethylene bottle
wide-mouth bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209626
średnica butelki × wys.
39 mm × 88 mm
pojemność
60 mL
Cechy i korzyści
Doskonałe podwójne zamknięcie zapewnia odporność na przecieki
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK209626-72EA |