Z323276
BRAND® wide-mouth bottles with screw cap, PTFE
capacity 1000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
PTFE bottle
PTFE cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Połączenie
joint threaded neck
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 130562
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
100 mm × 185 mm
śr. wewn. szyjki
57 mm
Opis ogólny
- Butelki1191 z szerokim otworem idealnie nadają się do bezpiecznego transportu i przechowywania płynów i proszków.
- Materiał politetrafluoroetylenowy (PTFE) zapewnia wysoką odporność chemiczną i termiczną.
- Wytrzymałe butelki o mocnych ściankach posiadają zakrętkę chroniącą próbkę.
- Szeroki otwór ułatwia dostęp do próbek.
Outstanding chemical and thermal resistance. Sturdy, strong-walled design.
Inne uwagi
BR130562 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)