BR128762
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Bottles, PFA, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
PFA cap
round translucent PFA bottle
Połączenie
Joints threaded neck (S40)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 128762
średnica butelki × wys.
96 mm × 217 mm
pojemność
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Butelki są przeznaczone do długotrwałego przechowywania rozpuszczalników i wzorców (analityka śladowa). Zakrętka z PFA z formowanym pierścieniem uszczelniającym zapewniającym szczelność. Autoklawowalne, łatwe do czyszczenia, odporne na temperatury od -200 °C do 260 °C.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR128762-1EA | 4061831863772 |