Z266167
Nalgene® FEP bottle
capacity 1000 mL, Narrow-mouth, clear Bottle
Synonim(y):
fep bottles, nalgene bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 1600-0032
średnica butelki × wys.
90 mm × 203 mm
pojemność
1000 mL
kolor
clear Bottle
white Screw closure
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFEtef® FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)