BR128962
BRAND® narrow-mouth bottles, PFA
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Bottles, PFA, Plastics
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PFA bottle
PFA cap
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (S28)
Właściwości
autoclavable
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 128962
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
96 mm × 240 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR128962-1EA | 4061831852660 |