BR143862
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 1000 mL, GL 32 narrow neck
Synonim(y):
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL 32)
Właściwości
label no label
vented
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 143862
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
96 mm × 233 mm
dopasowywanie
GL 32 narrow neck
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)