BR130254
BRAND® amber narrow-mouth bottle, LDPE, with screw cap
capacity 500 mL
Synonim(y):
Bottles, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
bottle
low-density polyethylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (GL25)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 130254
pojemność
500 mL
śr. × wys.
75 mm × 180 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do przechowywania substancji wrażliwych na światło. Z zakrętką
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR130254-1EA | 4061831852769 |