Merck
Z380407
Nalgene® bottles, style 2122
capacity 4,000 mL
Synonim(y):
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
polypropylene bottle
polypropylene cap
square translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (100)
opis
Autoclavable
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea (case of 6, pack of 1)
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2122-0010
średnica butelki × wys.
142 mm × 282 mm
pojemność
4,000 mL
Opis ogólny
Large square, wide-mouth bottles. Convenient molded-in hand grips. Not leakproof
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries